Methyl-4-fluoro-2-methylbenzoate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Methyl 4-fluoro-2-methylbenzoate
H63268.06
H63268.14
H63268.22
H63268.06EA
47.4
EUR
H63268.06
H63268.14
H63268.22
Methyl-4-fluoro-2-methylbenzoate 98%
Methyl-4-fluoro-2-methylbenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 174403-69-1
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.16
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD06203790
Formula:
C₉H₉FO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06203790 Núm. CAS: 174403-69-1 |