1-Methyl-L-glutamate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
H-Glu-OMe, 1-Methyl L-Glutamate, L-Glutamic Acid 1-Methyl Ester
H63279.03
H63279.06
H63279.03EA
46.1
EUR
H63279.03
H63279.06
1-Methyl-L-glutamate 98%
1-Methyl-L-glutamate
Purity: 98%
CAS No.: 6384-08-3
Molecular Formula: C6H11NO4
Formula Weight: 161.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Melting Point: 145° dec.
Beilstein Reference: 1707273
Optical Rotation: +35°(c=2 in water)
MDL No.: MFCD00171677
Formula:
C₆H₁₁NO₄ MW: 161,16 g/mol Pto. de fusión: 145 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00171677 Núm. CAS: 6384-08-3 |