2-Bromobenzotiazol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H63286.03
H63286.06
H63286.14
H63286.03EA
53.8
EUR
H63286.03
H63286.06
H63286.14
2-Bromobenzotiazol 99%
2-Bromobenzotiazol
Purity: 99%
CAS No.: 2516-40-7
Molecular Formula: C7H4BrNS
Formula Weight: 214.08
Flash Point:
Formula:
C₇H₄BrNS Pto. de fusión: 39…43 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02681887 Núm. CAS: 2516-40-7 |