(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
H63293.03
H63293.06
H63293.03EA
90.2
EUR
H63293.03
H63293.06
(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid 95%
(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
Purity: 95%
CAS No.: 51719-65-4
Molecular Formula: C8H6Cl2O2
Formula Weight: 205.03
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD01764671
Formula:
C₈H₆Cl₂O₂ MW: 205,03 g/mol |
Número MDL:
MFCD01764671 Núm. CAS: 51719-65-4 |