1-Clorobutano ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
n-Butyl Chloride
A11494.0F
A11494.AP
A11494.0FEA
99.6
EUR
A11494.0F
A11494.AP
1-Clorobutano ≥99%
1-Clorobutano
Formula:
CH₃(CH₂)₃Cl Pto. Ebullición: 77…78 °C Pto. de fusión: –123 °C Densidad: 0,886 Pto. de inflamación: –12 °C (10 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001009 Núm. CAS: 109-69-3 EINECS: 203-696-6 UN: 1127 ADR: 3,II Índice Merck: 14,1560 |