3-(2-Thienyl)-L-alanine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: H-β-(2-Thienyl)-Ala-OH, 3-(2-Thienyl)-L-alanine, (S)-2-Amino-3-(thiophen-2-yl)propanoic acid
H63316.03 H63316.06
H63316.03EA 214 EUR
H63316.03 H63316.06
3-(2-Thienyl)-L-alanine 95%
3-(2-Thienyl)-L-alanine
Purity: 95% CAS No.: 22951-96-8 Molecular Formula: C7H9NO2S Formula Weight: 171.21 Physical Form: Solid Appearance: Off-white Melting Point: 255-263° dec Beilstein Reference: 82872 Optical Rotation: -31°(c=1 in water) MDL No.: MFCD00064335
Formula: C₇H₉NO₂S
MW: 171.214 g/mol
Pto. de fusión: 255…263 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064335
Núm. CAS: 22951-96-8