4-Fluoro-3-nitrotolueno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H63317.14 H63317.22
H63317.14EA 82.3 EUR
H63317.14 H63317.22
4-Fluoro-3-nitrotolueno 98%
4-Fluoro-3-nitrotolueno
Purity: 98% CAS No.: 446-11-7 Molecular Formula: C7H6FNO2 Formula Weight: 155.13 Physical Form: Liquid Appearance: Red-brown Boiling Point: 241° dec Beilstein Reference: 2253853 UN No.: UN2810 MDL No.: MFCD00007060
Formula: C₇H₆FNO₂
MW: 155.13 g/mol
Pto. Ebullición: 241 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007060
Núm. CAS: 446-11-7
ADR: 6.1 III