4-[2-(Boc-amino)ethyl]aniline 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
tert-Butyl 4-aminophenethylcarbamate, 4-(2-Aminoethyl)aniline, 4-BOC protected
H63324.03
H63324.06
H63324.03EA
129
EUR
H63324.03
H63324.06
4-[2-(Boc-amino)ethyl]aniline 97%
4-[2-(Boc-amino)ethyl]aniline
Purity: 97%
CAS No.: 94838-59-2
Molecular Formula: C13H20N2O2
Formula Weight: 236.31
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Appearance: Brown
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD05663961
Formula:
C₁₃H₂₀N₂O₂ MW: 236,315 g/mol |
Número MDL:
MFCD05663961 Núm. CAS: 94838-59-2 ADR: 6.1,III |