(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-5-ureidopentanoic acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
N-Fmoc-L-citrulline, Nalpha-Fmoc-L-citrulline, Fmoc-Cit-OH
H63342.06
H63342.14
H63342.06EA
98.9
EUR
H63342.06
H63342.14
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-5-ureidopentanoic acid 98%
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-5-ureidopentanoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 133174-15-9
Molecular Formula: C21H23N3O5
Formula Weight: 397.42
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 7780987
MDL No.: MFCD00151943
Formula:
C₂₁H₂₃N₃O₅ MW: 397,4 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00151943 Núm. CAS: 133174-15-9 |