2,4-Dichloro-3-cyanopyridine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H63347.03
H63347.06
H63347.03EA
104
EUR
H63347.03
H63347.06
2,4-Dichloro-3-cyanopyridine 95%
2,4-Dichloro-3-cyanopyridine
Purity: 95%
CAS No.: 180995-12-4
Molecular Formula: C6H2Cl2N2
Formula Weight: 173.00
Physical Form: Solid
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD09750302
Formula:
C₆H₂Cl₂N₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09750302 Núm. CAS: 180995-12-4 ADR: 6.1,III |