Sodio fluoresceína hidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 2-(3-Oxo-6-óxidoxanten-9-il)benzoato de disodio
A11659.0E A11659.22 A11659.36
A11659.0EEA 376 EUR
A11659.0E A11659.22 A11659.36
Sodio fluoresceína hidrato
Sodio fluoresceína hidrato
Fluorescein disodium salt hydrate is used in dye, ink pigment, in cosmetic products, to detect corneal epithelial defects, and also used as a fluorescent tracer to study blood-brain barrier.
CAS No.: 518-47-8 Molecular Formula: C20H10Na2O5.xH2O Formula Weight: 376.28 Odour: Odourless pH: 8.3 Melting Point: 250° Beilstein Reference: 3833041 Merck Reference: 14,4159 MDL No.: MFCD00167039
Formula: C₂₀H₁₀Na₂O₅·xH₂O
Pto. de fusión: >250 °C
Densidad: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167039
Núm. CAS: 518-47-8
EINECS: 208-253-0
Índice Merck: 14,4159
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=949f2473a2f0c6f8d00fd80ca2f80b730bc8076a&vid=fe174603ab8c1727364c1e09d665a1ad5a6d9106&prid=web&clid=SAPDAM