3-(2-Naphthyl)-L-alanine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H63354.03 H63354.06 H63354.14
H63354.03EA 45.1 EUR
H63354.03 H63354.06 H63354.14
3-(2-Naphthyl)-L-alanine 97%
3-(2-Naphthyl)-L-alanine
Purity: 97% CAS No.: 58438-03-2 Molecular Formula: C13H13NO2 Formula Weight: 215.25 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Beilstein Reference: 2726272 Optical Rotation: -11°(c= 1M HCl) MDL No.: MFCD00066087
Formula: C₁₃H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00066087
Núm. CAS: 58438-03-2