D-2-Cyclohexylglycine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
(R)-alpha-Aminocyclohexylacetic Acid, H-D-Chg-OH
H63381.03
H63381.06
H63381.03EA
49.9
EUR
H63381.03
H63381.06
D-2-Cyclohexylglycine 95%
D-2-Cyclohexylglycine
Purity: 95%
CAS No.: 14328-52-0
Molecular Formula: C8H15NO2
Formula Weight: 157.21
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 3196806
MDL No.: MFCD01311678
Formula:
C₈H₁₅NO₂ MW: 157,21 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01311678 Núm. CAS: 14328-52-0 |