(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)(methyl)amino)propanoic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H63411.06 H63411.14
H63411.06EA 97.8 EUR
H63411.06 H63411.14
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)(methyl)amino)propanoic acid 95%
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)(methyl)amino)propanoic acid
Purity: 95% CAS No.: 84000-07-7 Molecular Formula: C19H19NO4 Formula Weight: 325.36 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Melting Point: 140° Beilstein Reference: 4329998 Optical Rotation: -18°(c=1 in DMF) MDL No.: MFCD00153384
Formula: C₁₉H₁₉NO₄
Pto. de fusión: 140 °C
Número MDL: MFCD00153384
Núm. CAS: 84000-07-7