2-Cyanothiazole 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H63425.03 H63425.06
H63425.03EA 156 EUR
H63425.03 H63425.06
2-Cyanothiazole 95%
2-Cyanothiazole
Purity: 95% CAS No.: 1452-16-0 Molecular Formula: C4H2N2S Formula Weight: 110.14 Physical Form: Solid UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD09702472
Formula: C₄H₂N₂S
MW: 110,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09702472
Núm. CAS: 1452-16-0
ADR: 6.1,III