N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: BTEE, Bz-Tyr-OEt
H63434.06 H63434.14
H63434.06EA 53.9 EUR
H63434.06 H63434.14
N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester 98%
N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester
Purity: 98% CAS No.: 3483-82-7 Molecular Formula: C18H19NO4 Formula Weight: 313.35 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Melting Point: 118-121° Beilstein Reference: 2223819 MDL No.: MFCD00002388
Formula: C₁₈H₁₉NO₄
Pto. de fusión: 118…121 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00002388
Núm. CAS: 3483-82-7
EINECS: 222-469-2