2-Thioxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-thiazolidinone 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H63447.MD
H63447.03
H63447.MDEA
91
EUR
H63447.MD
H63447.03
2-Thioxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-thiazolidinone 95%
2-Thioxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-thiazolidinone
Purity: 95%
CAS No.: 315-08-2
Molecular Formula: C10H6F3NOS2
Formula Weight: 277.28
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
MDL No.: MFCD00126176
Formula:
C₁₀H₆F₃NOS₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00126176 Núm. CAS: 315-08-2 |