3-Hydroxyisonicotinic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Hydroxypyridine-4-carboxylic acid
H63465.03
H63465.06
H63465.03EA
36.9
EUR
H63465.03
H63465.06
3-Hydroxyisonicotinic acid 98%
3-Hydroxyisonicotinic acid
Purity: 98%
CAS No.: 10128-71-9
Molecular Formula: C6H5NO3
Formula Weight: 139.11
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 383677
MDL No.: MFCD00234165
Formula:
C₆H₅NO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00234165 Núm. CAS: 10128-71-9 |