Methyl thiazole-2-carboxylate 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 2-thiazolecarboxylate
H63496.03
H63496.06
H63496.03EA
99.9
EUR
H63496.03
H63496.06
Methyl thiazole-2-carboxylate 95%
Methyl thiazole-2-carboxylate
Purity: 95%
CAS No.: 55842-56-3
Molecular Formula: C5H5NO2S
Formula Weight: 143.16
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD18075580
Formula:
C₅H₅NO₂S MW: 143,16 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18075580 Núm. CAS: 55842-56-3 |