(S)-(-)-2,3-Epoxipropan-1-ol ≥99%, ee 99% ee
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H63502.06
H63502.14
H63502.06EA
141
EUR
H63502.06
H63502.14
(S)-(-)-2,3-Epoxipropan-1-ol ≥99%, ee 99% ee
(S)-(-)-2,3-Epoxipropan-1-ol
Purity: 99+%, ee
CAS No.: 60456-23-7
Molecular Formula: C3H6O2
Formula Weight: 74.08
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 66°(151°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.116
Refractive Index: 1.4330
Appearance: Pale yellow
Boiling Point: 66-67°/19mm
Beilstein Reference: 79783
Optical Rotation: -22°(c=1.35 in Chloroform)
UN No.: UN2810
MDL No.: MFCD00074874
Formula:
C₃H₆O₂ Pto. Ebullición: 66…67 °C (19 mmHg) Densidad: 1,116 Pto. de inflamación: 66 °C (151 °F) |
Número MDL:
MFCD00074874 Núm. CAS: 60456-23-7 ADR: 6.1,III |