2,4-Dimethoxy-1-fluorobenzene 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H63528.03
H63528.06
H63528.03EA
107
EUR
H63528.03
H63528.06
2,4-Dimethoxy-1-fluorobenzene 97%
2,4-Dimethoxy-1-fluorobenzene
Purity: 97%
CAS No.: 17715-70-7
Molecular Formula: C8H9FO2
Formula Weight: 156.15
Flash Point: 105°(221°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.188
Appearance: Pale yellow
MDL No.: MFCD00042265
Formula:
C₈H₉FO₂ Densidad: 1,188 Pto. de inflamación: 105 °C (221 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042265 Núm. CAS: 17715-70-7 EINECS: 605-794-8 |