6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H63547.03 H63547.06
H63547.03EA 86 EUR
H63547.03 H63547.06
6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione 97%
6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Purity: 97% CAS No.: 88145-89-5 Molecular Formula: C8H5BrN2O2 Formula Weight: 241.04 Physical Form: Solid Appearance: Off-white MDL No.: MFCD00462868
Formula: C₈H₅BrN₂O₂
MW: 241,04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00462868
Núm. CAS: 88145-89-5