3-aminopyrazine-2-carboxamide 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H63553.03
H63553.06
H63553.03EA
205
EUR
H63553.03
H63553.06
3-aminopyrazine-2-carboxamide 96%
3-aminopyrazine-2-carboxamide
Purity: 96%
CAS No.: 32587-10-3
Molecular Formula: C5H6N4O
Formula Weight: 138.13
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD03407446
Formula:
C₅H₆N₄O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03407446 Núm. CAS: 32587-10-3 |