L-4-Cyanophenylalanine 98% (by NMR)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
H-Phe(4-CN)-OH
H63572.MD
H63572.03
H63572.06
H63572.MDEA
66
EUR
H63572.MD
H63572.03
H63572.06
L-4-Cyanophenylalanine 98% (by NMR)
L-4-Cyanophenylalanine
Purity: 98%
CAS No.: 167479-78-9
Molecular Formula: C10H10N2O2
Formula Weight: 190.20
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00270363
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O₂ MW: 190,202 g/mol |
Número MDL:
MFCD00270363 Núm. CAS: 167479-78-9 ADR: 6.1,III |