4-Chloro-L-phenylalanine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: L-4-Chlorophenylalanine, H-Phe(4-Cl)-OH
H63573.MD H63573.03 H63573.06
H63573.MDEA 76.3 EUR
H63573.MD H63573.03 H63573.06
4-Chloro-L-phenylalanine 97%
4-Chloro-L-phenylalanine
Purity: 97% CAS No.: 14173-39-8 Molecular Formula: C9H10ClNO2 Formula Weight: 199.63 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Melting Point: 235-238° Beilstein Reference: 2416150 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00063065
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199.6 g/mol
Pto. de fusión: 235…238 °C
Número MDL: MFCD00063065
Núm. CAS: 14173-39-8
EINECS: 238-023-5
ADR: 6.1 III