2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H63578.MD
H63578.03
H63578.06
H63578.MDEA
80.8
EUR
H63578.MD
H63578.03
H63578.06
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate 97%
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate
Purity: 97%
CAS No.: 1159599-99-1
Molecular Formula: C5H9NO.C2H2O4
Formula Weight: 189.17
MDL No.: MFCD11976178
Formula:
C₇H₁₁NO₅ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11976178 Núm. CAS: 1159599-99-1 |