6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H63584.03
H63584.06
H63584.03EA
133
EUR
H63584.03
H63584.06
6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 95%
6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 324028-95-7
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD09834827
Formula:
C₇H₆ClNO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09834827 Núm. CAS: 324028-95-7 ADR: 6.1,III |