4-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Nitroindole-3-carboxaldehyde
H63595.03
H63595.06
H63595.03EA
117
EUR
H63595.03
H63595.06
4-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
4-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 10553-11-4
Molecular Formula: C9H6N2O3
Formula Weight: 190.16
Physical Form: Solid
Appearance: Yellow
Melting Point: 189-193°
MDL No.: MFCD04973979
Formula:
C₉H₆N₂O₃ MW: 190,158 g/mol Pto. de fusión: 189…193 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04973979 Núm. CAS: 10553-11-4 |