N-Boc-thiourea 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H63599.03
H63599.06
H63599.03EA
101
EUR
H63599.03
H63599.06
N-Boc-thiourea 97%
N-Boc-thiourea
Purity: 97%
CAS No.: 268551-65-1
Molecular Formula: C6H12N2O2S
Formula Weight: 176
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white
Melting Point: 142° dec
MDL No.: MFCD04039987
Formula:
C₆H₁₂N₂O₂S Pto. de fusión: 142 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04039987 Núm. CAS: 268551-65-1 |