N-Methylpyridin-3-amine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H63602.MD
H63602.03
H63602.06
H63602.MDEA
48.1
EUR
H63602.MD
H63602.03
H63602.06
N-Methylpyridin-3-amine 95%
N-Methylpyridin-3-amine
Purity: 95%
CAS No.: 18364-47-1
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Physical Form: Liquid
Appearance: Yellow
UN No.: UN2810
MDL No.: MFCD01418130
Formula:
C₆H₈N₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01418130 Núm. CAS: 18364-47-1 ADR: 6.1,III |