Fmoc-Lys(biotin)-OH 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Nα-Biotinyl-Nepsilon-Fmoc-L-lysine, Fmoc-Biocytin, (S)-2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-6-(5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamido)hexanoic acid, Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-Nepsilon-biotinyl-L-lysine, Fmoc-Lys(biotinyl)-OH, Nalpha-Fmoc-Nepsilon-biotinyl-L-lysine
H63609.03
H63609.06
H63609.03EA
353
EUR
H63609.03
H63609.06
Fmoc-Lys(biotin)-OH 95%
Fmoc-Lys(biotin)-OH
Purity: 95%
CAS No.: 146987-10-2
Molecular Formula: C31H38N4O6S
Formula Weight: 594.72
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00270741
Formula:
C₃₁H₃₈N₄O₆S MW: 594.727 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00270741 Núm. CAS: 146987-10-2 |