Fmoc-Lys(Mtt)-OH 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H63629.03
H63629.06
H63629.03EA
112
EUR
H63629.03
H63629.06
Fmoc-Lys(Mtt)-OH 95%
Fmoc-Lys(Mtt)-OH
Purity: 95%
CAS No.: 167393-62-6
Molecular Formula: C41H40N2O4
Formula Weight: 624.77
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00237166
Formula:
C₄₁H₄₀N₂O₄ |
Número MDL:
MFCD00237166 Núm. CAS: 167393-62-6 |