Fmoc-Lys(Mtt)-OH 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Nα-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-Nepsilon-(4-methyltrityl)-L-lysine, Nα-Fmoc-Nepsilon-(4-methyltrityl)-L-lysine
H63629.03 H63629.06
H63629.03EA 112 EUR
H63629.03 H63629.06
Fmoc-Lys(Mtt)-OH 95%
Fmoc-Lys(Mtt)-OH
Purity: 95% CAS No.: 167393-62-6 Molecular Formula: C41H40N2O4 Formula Weight: 624.77 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00237166
Formula: C₄₁H₄₀N₂O₄
MW: 624.781 g/mol
Número MDL: MFCD00237166
Núm. CAS: 167393-62-6