2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H63632.06
H63632.03
H63632.06EA
205
EUR
H63632.06
H63632.03
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide 98%
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide
Purity: 98%
CAS No.: 1184918-22-6
Molecular Formula: C7H5Br2F
Formula Weight: 267.92
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD12911576
Formula:
C₇H₅Br₂F Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12911576 Núm. CAS: 1184918-22-6 ADR: 8,III |