5-Bromotryptamine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(2-Aminoethyl)-5-bromoindole
H63653.MD
H63653.03
H63653.06
H63653.MDEA
93.3
EUR
H63653.MD
H63653.03
H63653.06
5-Bromotryptamine 97%
5-Bromotryptamine
Purity: 97%
CAS No.: 3610-42-2
Molecular Formula: C10H11BrN2
Formula Weight: 239.11
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00130169
Formula:
C₁₀H₁₁BrN₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00130169 Núm. CAS: 3610-42-2 EINECS: 222-779-8 |