Fmoc-N-Me-Val-OH 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H63671.03
H63671.06
H63671.03EA
110
EUR
H63671.03
H63671.06
Fmoc-N-Me-Val-OH 95%
Fmoc-N-Me-Val-OH
Formula:
C₂₁H₂₃NO₄ Pto. de fusión: 187…190 °C |
Número MDL:
MFCD00153395 Núm. CAS: 84000-11-3 |