Boc-Abu-OH 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H63686.03
H63686.06
H63686.14
H63686.03EA
52.5
EUR
H63686.03
H63686.06
H63686.14
Boc-Abu-OH 95%
Boc-Abu-OH
Purity: 95%
CAS No.: 34306-42-8
Molecular Formula: C9H17NO4
Formula Weight: 203.24
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 6801706
Optical Rotation: -18°(c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD00037267
Formula:
C₉H₁₇NO₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00037267 Núm. CAS: 34306-42-8 |