Fmoc-3-(1-naphthyl)-D-alanine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Fmoc-D-1-Nal-OH, N-Fmoc-3-(1-naphthyl)-D-alanine
H63688.03
H63688.06
H63688.03EA
56
EUR
H63688.03
H63688.06
Fmoc-3-(1-naphthyl)-D-alanine 98%
Fmoc-3-(1-naphthyl)-D-alanine
Purity: 98%
CAS No.: 138774-93-3
Molecular Formula: C28H23NO4
Formula Weight: 437.49
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 9160026
MDL No.: MFCD00191200
Formula:
C₂₈H₂₃NO₄ MW: 437,495 g/mol |
Número MDL:
MFCD00191200 Núm. CAS: 138774-93-3 |