2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H63698.03
H63698.06
H63698.03EA
127
EUR
H63698.03
H63698.06
2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene 98%
2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene
Purity: 98%
CAS No.: 188345-71-3
Molecular Formula: C11H17NO2
Formula Weight: 195.26
Physical Form: Liquid
Appearance: Yellow
MDL No.: MFCD22416354
Formula:
C₁₁H₁₇NO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22416354 Núm. CAS: 188345-71-3 |