Acetoína 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 95%
CAS No.: 513-86-0
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 41°(106°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 148°
Beilstein Reference: 385636
Merck Reference: 14,64
UN No.: 2621
MDL No.: MFCD00038696
Formula:
C₄H₈O₂ Pto. Ebullición: 148 °C Pto. de fusión: 20 °C Densidad: 1,013 Pto. de inflamación: 41 °C (106 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00038696 Núm. CAS: 513-86-0 EINECS: 208-174-1 UN: 2621 ADR: 3,III Índice Merck: 14,64 |