5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H63711.03
H63711.06
H63711.03EA
108
EUR
H63711.03
H63711.06
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 96%
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Purity: 96%
CAS No.: 253870-02-9
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.16
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD06202342
Formula:
C8H9NO3 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06202342 Núm. CAS: 253870-02-9 |