2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H63718.06
H63718.14
H63718.06EA
51.7
EUR
H63718.06
H63718.14
2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone 99+%
2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone
Purity: 99+%
CAS No.: 35302-72-8
Molecular Formula: C6H4Cl3NO
Formula Weight: 212.46
Physical Form: Powder
Appearance: Pale grey
Melting Point: 72-74°
Beilstein Reference: 135479
MDL No.: MFCD00128757
Formula:
C₆H₄Cl₃NO Pto. de fusión: 72…74 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00128757 Núm. CAS: 35302-72-8 |