Methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate
H63719.03 H63719.06
H63719.03EA 171 EUR
H63719.03 H63719.06
Methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 76575-71-8 Molecular Formula: C7H9NO2S Formula Weight: 171.22 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00130095
Formula: C₇H₉NO₂S
MW: 171,214 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130095
Núm. CAS: 76575-71-8