Fmoc-aspartic acid-4-methyl ester 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: N-Fmoc-L-aspartic acid 4-methyl ester, Fmoc-Asp(OMe)-OH
H63774.03 H63774.06
H63774.03EA 40 EUR
H63774.03 H63774.06
Fmoc-aspartic acid-4-methyl ester 97%
Fmoc-aspartic acid-4-methyl ester
Purity: 97% CAS No.: 145038-53-5 Molecular Formula: C20H19NO6 Formula Weight: 369.37 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD08458573
Formula: C₂₀H₁₉NO₆
MW: 369,4 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458573
Núm. CAS: 145038-53-5