L-Valinamide hydrochloride 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
H-Val-NH2.HCl, H-Val-NH₂·HCl
H63775.06
H63775.14
H63775.06EA
50.4
EUR
H63775.06
H63775.14
L-Valinamide hydrochloride 95%
L-Valinamide hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 3014-80-0
Molecular Formula: C5H12N2O.HCl
Formula Weight: 152.62
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Melting Point: 266-270°
Beilstein Reference: 4198583
Optical Rotation: +26°(c=1 in water)
MDL No.: MFCD00039085
Formula:
C₅H₁₂N₂O Pto. de fusión: 266…270 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00039085 Núm. CAS: 3014-80-0 |