(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Chloro-4-methoxybenzylamine hydrochloride
H63806.06
H63806.06EA
139
EUR
H63806.06
(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride 97%
(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 41965-95-1
Molecular Formula: C8H10ClNO.HCl
Formula Weight: 208.09
Physical Form: Solid
Melting Point: 250-255°
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD01211460
Formula:
C₈H₁₁Cl₂NO MW: 208,09 g/mol Pto. de fusión: 250…255 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01211460 Núm. CAS: 41965-95-1 ADR: 6.1,III |