Ácido p-toluenosulfónico monohidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido tolueno-4-sulfónico monohidrato
A14119.0B A14119.0I A14119.30
A14119.0BEA 67.4 EUR
A14119.0B A14119.0I A14119.30
Ácido p-toluenosulfónico monohidrato ≥98%
Ácido p-toluenosulfónico monohidrato
Formula: C₇H₈O₃S·1H₂O
MW: 190.22 g/mol
Pto. Ebullición: 140 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 103…106 °C (anhidr.)
Densidad: 1.24
Pto. de inflamación: 150 °C (302 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142137
Núm. CAS: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN: 2585
ADR: 8 III
Índice Merck: 12,09671