2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
H63848.03
H63848.06
H63848.03EA
132
EUR
H63848.03
H63848.06
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine 96%
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine
Purity: 96%
CAS No.: 100366-75-4
Molecular Formula: C6H3F3IN
Formula Weight: 272.99
MDL No.: MFCD08741351
Formula:
C₆H₃F₃IN MW: 272,99 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08741351 Núm. CAS: 100366-75-4 |