BippyPhos 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H63864.MD
H63864.03
H63864.MDEA
97.2
EUR
H63864.MD
H63864.03
BippyPhos 97%
BippyPhos
Purity: 97%
CAS No.: 894086-00-1
Molecular Formula: C32H35N4P
Formula Weight: 506.62
Physical Form: Solid
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 169-173°
MDL No.: MFCD09038440
Formula:
C₃₂H₃₅N₄P Pto. de fusión: 169…173 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09038440 Núm. CAS: 894086-00-1 |