2-Bromo-5-formilpiridina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carbaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 6-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
H63867.03
H63867.06
H63867.14
H63867.03EA
42.2
EUR
H63867.03
H63867.06
H63867.14
2-Bromo-5-formilpiridina 95%
2-Bromo-5-formilpiridina
Purity: 95%
CAS No.: 149806-06-4
Molecular Formula: C6H4BrNO
Formula Weight: 186.01
Physical Form: Solid
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 104-110° dec
MDL No.: MFCD04115419
Formula:
C₆H₄BrNO MW: 186.01 g/mol Pto. de fusión: 104…110 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115419 Núm. CAS: 149806-06-4 |